Dimethylsulfoxid
Lieferant: UPSTATE TECHNOLOGY
Synonyme: DMSOMethylsulfinylmethan
UPST20-139EA 0 EUR
UPST20-139
Dimethylsulfoxid
Dimethylsulfoxid
Formel: (CH₃)₂SO
Molecular Weight: 78,14 g/mol
Siedepunkt: 189 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 18,5 °C
Dichte: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002089
CAS-Nummer: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/31/2297731.jpg