Ninhydrin ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2-Dihydroxy-1,3-indandion2,2-Dihydroxy-1H-inden-1,3(2H)-dionIndantrionhydrat2,2-Dihydroxyhydrinden-1,3-dion2,2-Dihydroxy-1,3-indendion
ACRO415720010EA 1304 EUR
ACRO415720010 ACRO415721000 ACRO415720250 ACRO415720100
Ninhydrin ACS
Ninhydrin
Formel: C₉H₆O₄
Molecular Weight: 178,14 g/mol
Schmelzpunkt: 250 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003791
CAS-Nummer: 485-47-2
EINECS: 207-618-1
Merck Index: 13,06582
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/01/2297001.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point Passes test
Solubility Passes test
Identification Passes test
Sensitivity (to amino acids) Passes test