Ninhydrin
Lieferant: PanReac AppliChem
Achtung
Synonyme: 2,2-Dihydroxy-1,3-indandion2,2-Dihydroxy-1H-inden-1,3(2H)-dionIndantrionhydrat2,2-Dihydroxyhydrinden-1,3-dion2,2-Dihydroxy-1,3-indendion
APPCA0902.0500EA 687 EUR
APPCA0902.0500 APPCA0902.0100
Ninhydrin
Ninhydrin
Formel: C₉H₆O₄
Molecular Weight: 178,14 g/mol
Siedepunkt: 351 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 250…258 °C
Dichte: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003791
CAS-Nummer: 485-47-2
EINECS: 207-618-1
Merck Index: 13,06582
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/01/2297001.jpg