Kapselgehörschützer, Peltor™, WorkTunes™
Lieferant: 3M
Peltor™
MMMAHRXS220AEA 233 EUR
MMMAHRXS220A
Kapselgehörschützer, Peltor™, WorkTunes™
Kapselgehörschützer Kapselgehörschützer mit Radio
Das Headset schützt vor potenziell schädlichem Lärm am Arbeitsplatz, während der Träger gleichzeitig das eingebaute AM/FM-Radio hören kann.
  • Digitaler Sendersuchlauf und sprachgeführtes Menüsystem mit angesagten Frequenzen
  • 3,5-mm-Stereoeingang (begrenzt auf 82 dB) zum Anschließen externer Geräte (z. B. Mobiltelefon, Radio, Funkgerät und iPod) und ein sprachgeführtes Menüsystem, damit Sie das Headset zum Wechseln nicht abnehmen müssen oder Einstellungen überprüfen
  • Die automatische Abschaltung schaltet das Headset nach 4 Stunden Nichtbenutzung aus, um Energie zu sparen, und eine Batteriewarnung informiert Sie, wenn die Batterien gewechselt werden müssen
  • Um die durch Schweiß verursachte Korrosion zu reduzieren, befindet sich die Elektronik im äußeren Teil des Bechers
  • Speichern Sie bis zu 5 Sender auf dem Headset
Erhältlich als Stirnband- und Helmbefestigungsversion (schwarz).
SNR: 32 dB