3-Methylisochinolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
SIAL129895-1GEA 68.2 EUR
SIAL129895-1G
3-Methylisochinolin, Sigma-Aldrich®
3-Methylisoquinoline
Formel: C₁₀H₉N
Molecular Weight: 143,19 g/mol
Siedepunkt: 251 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 66…67 °C
MDL: MFCD00024139
CAS-Nummer: 1125-80-0
EINECS: 214-412-5