Cer(IV)oxid 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Cerdioxyd
199121000 199125000 199120025
ACRO199121000EA 52.1 EUR
ACRO199121000 ACRO199125000 ACRO199120025
Cer(IV)oxid 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Cer(IV)oxid
Formel: CeO₂
Molecular Weight: 172,11 g/mol
Siedepunkt: 3468 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2600 °C
Dichte: 7,13 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010933
CAS-Nummer: 1306-38-3
EINECS: 215-150-4
Merck Index: 12,02035
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder (May give a pink to red-brown color due to traces lanthanum, neodymium, praseodymium, etc.)
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %