Holmium(III)oxid ≥99,995% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: DiholmiumtrioxidHolmiumoxid
10910.14EA 664 EUR
10910.14 10910.03 10910.06
Holmium(III)oxid ≥99,995% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Holmium(III)oxid
Formel: Ho₂O₃
Molecular Weight: 377,86 g/mol
Siedepunkt: 2600 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2360 °C
Dichte: 3,79 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011053
CAS-Nummer: 12055-62-8
EINECS: 235-015-3
Merck Index: 14,4727