1,3-Dihydroxynaphthalin, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1,3-Naphthalindiol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
70650-5GEA 249 EUR
70650-5G 70650-1G
1,3-Dihydroxynaphthalin, Supelco®
1,3-Dihydroxynaphthalin
Formel: C₁₀H₈O₂
Molecular Weight: 160,17 g/mol
Siedepunkt: 386 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 124 °C
Dichte: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003965
CAS-Nummer: 132-86-5
EINECS: 205-079-7
Merck Index: 12,06483