Kupfer(I)bromid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
11605.18EA 23.4 EUR
11605.18 11605.30 11605.A1
Kupfer(I)bromid ≥98%
Kupfer(I)bromid
Catalyst
Formel: BrCu
Molecular Weight: 143,45 g/mol
Siedepunkt: 1345 °C
Schmelzpunkt: 492 °C
Dichte: 4,98
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010969
CAS-Nummer: 7787-70-4
EINECS: 232-131-6
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2659