Kupfer(I)bromid ≥99,998% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Unter Argon in Ampullen verpackt
40752.06EA 305 EUR
40752.06 40752.03
Kupfer(I)bromid ≥99,998% (Metall-Basis), Puratronic®
Kupfer(I)bromid
Formel: BrCu
Molecular Weight: 143,45 g/mol
Siedepunkt: 1345 °C
Schmelzpunkt: 492 °C
Dichte: 4,98
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010969
CAS-Nummer: 7787-70-4
EINECS: 232-131-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2659