Kupfer(I)bromid

Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung

HONE02116.9025EA 0 EUR
HONE02116.9025
Kupfer(I)bromid
Kupfer(I)bromid
Formel: BrCu
Molecular Weight: 143,45 g/mol
Siedepunkt: 1345 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 504 °C
Dichte: 4,71 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010969
CAS-Nummer: 7787-70-4
EINECS: 232-131-6
Merck Index: 13,02689

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR