Kupfer(I)bromid ≥98%

Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
Achtung

STRE93-2907-50GEA 77.3 EUR
STRE93-2907-50G
Kupfer(I)bromid ≥98%
Kupfer(I)bromid
Formel: BrCu
Molecular Weight: 143,45 g/mol
Siedepunkt: 1345 °C
Schmelzpunkt: 492 °C
Dichte: 4,98
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010969
CAS-Nummer: 7787-70-4
EINECS: 232-131-6
Merck Index: 13,02689

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR