Kupfer(I)chlorid 97+%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Kupferchlorid
ACRO270520025EA
208
EUR
ACRO270520025
ACRO270525000
ACRO270520010
Kupfer(I)chlorid 97+%, reinst
Kupfer(I)chlorid
Formel:
ClCu Molecular Weight: 99 g/mol Siedepunkt: 1490 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 430 °C Dichte: 4,14 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010971 CAS-Nummer: 7758-89-6 EINECS: 231-842-9 UN: 2802 ADR: 8,III Merck Index: 13,02690 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light green to grey Crystalline powder |
Titration Complexometric | 97.0 to 103.0 % |
Sulfate (SO4) | ≤500 ppm |
Arsenic (As) | ≤5 ppm |
Iron (Fe) | ≤100 ppm |
Insoluble matter | ≤0.05 % (in acid) |
Subst nt pptd by H2S(SO4) | ≤0.5 % |