Kupfer(I)iodid ≥98%

Lieferant: ABCR GMBH
Achtung

Synonyme: Kupferjodür

ABCRAB109163.0100EA 0 EUR
ABCRAB109163.0100
Kupfer(I)iodid ≥98%
Kupfer(I)iodid
Formel: CuI
Molecular Weight: 190,45 g/mol
Siedepunkt: 1290 °C
Schmelzpunkt: 605 °C
Dichte: 5,62
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010978
CAS-Nummer: 7681-65-4
EINECS: 231-674-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02692

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR