Kupfer(I)iodid 99.995% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Kupferjodür
ACRO201500050EA 71.7 EUR
ACRO201500050 ACRO201500250 ACRO201501000
Kupfer(I)iodid 99.995% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Kupfer(I)iodid
Formel: CuI
Molecular Weight: 190,45 g/mol
Siedepunkt: 1290 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 605 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010978
CAS-Nummer: 7681-65-4
EINECS: 231-674-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02692
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to grey to light brown Powder
Titration Complexometric 31.0 to 34.0 % (Cu)
Total trace metal impurities ≤50 ppm