Kupfer(I)iodid ≥99,998% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Kupferjodür
43153.22EA
641
EUR
43153.22
43153.14
43153.PG
43153.06
Kupfer(I)iodid ≥99,998% (Metall-Basis), Puratronic®
Kupfer(I)iodid
Formel:
CuI Molecular Weight: 190,45 g/mol Siedepunkt: ∼1290 °C Schmelzpunkt: 605 °C Dichte: 5,63 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010978 CAS-Nummer: 7681-65-4 EINECS: 231-674-6 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,2662 |