Silbersulfat 99%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Disilbersulfat
, Silber(I)sulfat
ACRO209470100EA
74
EUR
ACRO209470100
ACRO209475000
ACRO209471000
Silbersulfat 99%, reinst
Silbersulfat
Formel:
Ag₂SO₄ Molecular Weight: 311,8 g/mol Siedepunkt: 1085 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 652 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003407 CAS-Nummer: 10294-26-5 EINECS: 233-653-7 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,08603 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |
Nitrate (NO3) | ≤10 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Insoluble matter | ≤0.02 % (in water and AgCl) |
Subst not pptd by HCl | ≤0.03 % |