Silbersulfat ≥99,999% (Metall-Basis), Premion®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: DisilbersulfatSilber(I)sulfat
12112.22EA 436 EUR
12112.22 12112.14 12112.06
Silbersulfat ≥99,999% (Metall-Basis), Premion®
Silbersulfat
Formel: Ag₂SO₄
Molecular Weight: 311,8 g/mol
Siedepunkt: 1085 °C (Zersetzung)
Schmelzpunkt: 657 °C
Dichte: 5,45
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003407
CAS-Nummer: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,8529
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/57/2299457.jpg