Silbersulfat ACS analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Disilbersulfat
, Silber(I)sulfat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.01509.0025EA
220
EUR
1.01509.0025
1.01509.1000
1.01509.0100
Silbersulfat ACS analytisches Reagens, Supelco®
Silbersulfat
Formel:
Ag₂SO₄ Molecular Weight: 311,8 g/mol Siedepunkt: 1085 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 655 °C Dichte: 5,45 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003407 CAS-Nummer: 10294-26-5 EINECS: 233-653-7 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,08603 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 8 g/l (25 °C) |
Melting Point | 655 °C |
Molar Mass | 311.8 g/mol |
Bulk Density | 1200 kg/m3 |
Density | 5.45 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5 - 6 (5 g/l, H2O, 25 °C) |