Silbersulfat, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: DisilbersulfatSilber(I)sulfat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.01534.0250EA 1370 EUR
1.01534.9999 1.01534.0250 1.01534.0050
Silbersulfat, Supelco®
Silbersulfat
Formel: Ag₂SO₄
Molecular Weight: 311,8 g/mol
Siedepunkt: 1085 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 655 °C
Dichte: 5,45 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003407
CAS-Nummer: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08603
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/57/2299457.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 8 g/l (25 °C)
Melting Point 655 °C
Molar Mass 311.8 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Density 5.45 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 6 (5 g/l, H2O, 25 °C)