Silbersulfat ≥98%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: DisilbersulfatSilber(I)sulfat
21589.153EA 221 EUR
21589.153 21589.233
Silbersulfat ≥98%, TECHNICAL
Silbersulfat
Formel: Ag₂SO₄
Molecular Weight: 311,8 g/mol
Siedepunkt: 1085 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 655 °C
Dichte: 5,45 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003407
CAS-Nummer: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08603
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/57/2299457.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %