Zinkchlorid ≥98% Ph. Eur., gereinigt
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: ZinkdichloridZink(II)chloridChlorzink
29144.365EA 0 EUR
29144.365
Zinkchlorid ≥98% Ph. Eur., gereinigt
Zinkchlorid
Formel: ZnCl₂
Molecular Weight: 136,3 g/mol
Siedepunkt: 732 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 283 °C
Dichte: 2,91 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011295
CAS-Nummer: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8,III
Merck Index: 13,10185
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm