Quecksilber(II)oxid, rot ≥99,0% ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
213357-100GEA
129.94
EUR
213357-100G
Quecksilber(II)oxid, rot ≥99,0% ACS, Fluka™
Mercury (II) oxide
Formel:
HgO Molecular Weight: 216,59 g/mol Schmelzpunkt: 400 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011045 CAS-Nummer: 21908-53-2 EINECS: 244-654-7 UN: 1641 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,05908 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99.0 % |
Insoluble in HCl | Max. 0.03 % |
Residue on ignition a. reducing with HCOOH (SO₄)* | Max. 0.025 % |
Iron (Fe) | Max. 0.005 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.025 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.015 % |
Total N | Max. 0.005 % |