Zinksulfid ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Zink(II)sulfidSchwefelzink
40091.09EA 26.8 EUR
40091.09 40091.18 40091.30
Zinksulfid ≥99,99% (Metall-Basis)
Zinksulfid
Formel: SZn
Molecular Weight: 97,46 g/mol
Schmelzpunkt: 1700 °C
Dichte: 4,10
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011301
CAS-Nummer: 1314-98-3
EINECS: 215-251-3
Merck Index: 14,10160