Zinksulfid, Patinal®
Lieferant: Merck
Synonyme: Zink(II)sulfidSchwefelzink
1.08898.1000EA 0 EUR
1.08898.1000 1.08898.0100
Zinksulfid, Patinal®
Zinksulfid
Formel: SZn
Molecular Weight: 97,46 g/mol
Schmelzpunkt: 1064 °C
Dichte: 4,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011301
CAS-Nummer: 1314-98-3
EINECS: 215-251-3
Merck Index: 12,10294