Zinksulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Zink(II)sulfidSchwefelzink
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL333271-50GEA 76.6 EUR
SIAL333271-50G
Zinksulfid, Sigma-Aldrich®
Zinksulfid
Formel: SZn
Molecular Weight: 97,46 g/mol
Schmelzpunkt: 1064 °C
Dichte: 4,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011301
CAS-Nummer: 1314-98-3
EINECS: 215-251-3
Merck Index: 12,10294