Quecksilber(II)sulfat, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Quecksilbersulfat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
31014-100GEA 186 EUR
31014-100G
Quecksilber(II)sulfat, Supelco®
Quecksilber(II)sulfat
Formel: HgSO₄
Molecular Weight: 296,65 g/mol
Schmelzpunkt: 850 °C
Dichte: 6,47 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011047
CAS-Nummer: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN: 1645
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05914