Hafnium(IV)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Hafnium tetrachloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
590592-25G 590592-5G
SIAL590592-25GEA 712 EUR
SIAL590592-25G SIAL590592-5G
Hafnium(IV)chlorid, Sigma-Aldrich®
Hafnium(IV)chlorid
Formel: Cl₄Hf
Molecular Weight: 320,3 g/mol
Schmelzpunkt: 431,85 °C
MDL: MFCD00011034
CAS-Nummer: 13499-05-3
EINECS: 236-826-5
UN: 3260
ADR: 8,II