Chrom(II)chlorid 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Chromium dichloride
315190050
315190010
315190250
ACRO315190050EA
200
EUR
ACRO315190050
ACRO315190010
ACRO315190250
Chrom(II)chlorid 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Chrom(II)chlorid
Formel:
Cl₂Cr Molecular Weight: 122,9 g/mol Siedepunkt: 1302 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 824 °C Dichte: 2,87 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010947 CAS-Nummer: 10049-05-5 EINECS: 233-163-3 ADR: 8,III Merck Index: 13,02264 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to grey-green Powder |
Total trace metal impurities | ≤0.1 % |