Wolframtrioxid 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Wolfram(VI)oxid
214211000 214215000
ACRO214211000EA 78.7 EUR
ACRO214211000 ACRO214215000
Wolframtrioxid 99+%
Wolframtrioxid
Formel: O₃W
Molecular Weight: 231,84 g/mol
Schmelzpunkt: 1470…1475 °C
Dichte: 7,16 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011466
CAS-Nummer: 1314-35-8
EINECS: 215-231-4
Merck Index: 12,09947
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to yellow-green Powder
Assay ≥99.0 %