Wolframtrioxid ≥99,998% (Metall-Basis ausgeschlossen Mo), Puratronic® (max. 0,01% Mo)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Wolfram(VI)oxid
13398.14 13398.22
13398.14EA 176 EUR
13398.14 13398.22
Wolframtrioxid ≥99,998% (Metall-Basis ausgeschlossen Mo), Puratronic® (max. 0,01% Mo)
Wolframtrioxid
Purity: 99.998% CAS No.: 1314-35-8 Molecular Formula: O3W Formula Weight: 231.85 Physical Form: Powder Density: 7.16 Melting Point: 1473° Merck Reference: 14,9817 MDL No.: MFCD00011466
Formel: O₃W
Molecular Weight: 231,84 g/mol
Schmelzpunkt: 1473 °C
Dichte: 7,16
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011466
CAS-Nummer: 1314-35-8
EINECS: 215-231-4
Merck Index: 14,9817