Eisen(III)bromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Eisentribromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL217883-10GEA
146
EUR
SIAL217883-10G
SIAL217883-50G
Eisen(III)bromid, Sigma-Aldrich®
Eisen(III)bromid
Formel:
Br₃Fe Molecular Weight: 295,56 g/mol |
MDL:
MFCD00016082 CAS-Nummer: 10031-26-2 EINECS: 233-089-1 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 12,04060 |