Palladium(II)chlorid 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Palladiumdichlorid
369670010
369670050
369670250
ACRO369670010EA
199
EUR
ACRO369670010
ACRO369670050
ACRO369670250
Palladium(II)chlorid 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Palladium(II)chlorid
Formel:
PdCl₂ Molecular Weight: 177,33 g/mol Schmelzpunkt: 678…680 °C (Zersetzung) Dichte: 4 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003558 CAS-Nummer: 7647-10-1 EINECS: 231-596-2 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 13,07058 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Brown Powder |
Assay | 59 to 61 % (Pd) |
Total trace metal impurities | ≤0.001 % |