Palladium(II)chlorid (≥59,0% Pd) ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Palladiumdichlorid
11034.30EA
0
EUR
11034.30
11034.02
11034.22
11034.04
11034.09
11034.18
Palladium(II)chlorid (≥59,0% Pd) ≥99,9% (Metall-Basis)
Palladium(II)chlorid
Catalyst precursor
Formel:
PdCl₂ Molecular Weight: 177,33 g/mol Schmelzpunkt: 675 °C (Zersetzung) Dichte: 4,0 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003558 CAS-Nummer: 7647-10-1 EINECS: 231-596-2 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,6990 |