Palladium(II)chlorid (≥59,5% Pd) ≥99,999% (Metall-Basis) Pd ≥ 59.5%, Premion®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Palladiumdichlorid
43085.14EA 3882 EUR
43085.14 43085.03 43085.06
Palladium(II)chlorid (≥59,5% Pd) ≥99,999% (Metall-Basis) Pd ≥ 59.5%, Premion®
Palladium(II)chlorid
Formel: PdCl₂
Molecular Weight: 177,33 g/mol
Schmelzpunkt: 675 °C (Zersetzung)
Dichte: 4,0
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003558
CAS-Nummer: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,6990