Palladium(II)chlorid (59% Pd) Hydrierkatalysator
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Palladiumdichlorid
26136.083EA
189
EUR
26136.083
Palladium(II)chlorid (59% Pd) Hydrierkatalysator
Palladium(II)chlorid
Formel:
PdCl₂ Molecular Weight: 177,33 g/mol Schmelzpunkt: 678 °C Dichte: 4 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003558 CAS-Nummer: 7647-10-1 EINECS: 231-596-2 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 13,07058 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on dried substance) | Min. 99 % |