Palladium(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Palladiumdichlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL323373-5GEA 925 EUR
SIAL323373-5G SIAL323373-1G
Palladium(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Palladium(II)chlorid
Formel: PdCl₂
Molecular Weight: 177,33 g/mol
Schmelzpunkt: 678 °C
Dichte: 4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003558
CAS-Nummer: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07122