Palladium(II)chlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Palladiumdichlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

SIAL520659-1GEA 140 EUR
SIAL520659-1G SIAL520659-25G SIAL520659-5G
Palladium(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Palladium(II)chlorid
Formel: PdCl₂
Molecular Weight: 177,33 g/mol
Schmelzpunkt: 678 °C
Dichte: 4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003558
CAS-Nummer: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07122

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR