Palladium(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Palladiumdichlorid
SIAL76050-5GEA 595 EUR
SIAL76050-5G SIAL76050-25G SIAL76050-1G
Palladium(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Palladium(II)chlorid
Formel: PdCl₂
Molecular Weight: 177,33 g/mol
Schmelzpunkt: 678 °C
Dichte: 4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003558
CAS-Nummer: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07058