Eisen(III)oxid, wasserfrei ≥97%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Dieisentrioxid
24189.468EA
0
EUR
24189.468
Eisen(III)oxid, wasserfrei ≥97%, TECHNICAL
Eisen(III)oxid
Formel:
Fe₂O₃ Molecular Weight: 159,69 g/mol Schmelzpunkt: 1538 °C Dichte: 5,24 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00011008 CAS-Nummer: 1309-37-1 EINECS: 215-168-2 Merck Index: 13,04058 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 97 % |