Eisen(III)oxid, wasserfrei ≥97%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Dieisentrioxid
24193.292EA 79.8 EUR
24193.292
Eisen(III)oxid, wasserfrei ≥97%, GPR RECTAPUR®
Eisen(III)oxid
Formel: Fe₂O₃
Molecular Weight: 159,69 g/mol
Schmelzpunkt: 1538 °C
Dichte: 5,24 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011008
CAS-Nummer: 1309-37-1
EINECS: 215-168-2
Merck Index: 13,04058
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 97 %
Cl (Chloride) Max. 0.1 %
Mg (Magnesium) Max. 0.03 %
Mn (Manganese) Max. 0.3 %
Pb (Lead) Max. 50 ppm