Os EnCat® 40, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Osmium(VIII)oxidOsmiumsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL658685-500MGEA 110 EUR
SIAL658685-500MG SIAL658685-1G
Os EnCat® 40, Sigma-Aldrich®
Osmiumtetraoxid
Formel: O₄Os
Molecular Weight: 254,23 g/mol
Siedepunkt: 130 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 40 °C
Dichte: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011150
CAS-Nummer: 20816-12-0
EINECS: 244-058-7
UN: 2471
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,06962