Span® 80, Supelco®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

09569-50MLEA 166 EUR
09569-50ML
Span® 80, Supelco®
Span® 80
Formel: C₂₄H₄₄O₆
Molecular Weight: 428,61 g/mol
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00080948
CAS-Nummer: 1338-43-8
EINECS: 215-665-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR