Span® 80, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
85548-250MLEA 56.7 EUR
85548-250ML 85548-1L
Span® 80, Supelco®
Span® 80
Formel: C₂₄H₄₄O₆
Molecular Weight: 428,61 g/mol
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00080948
CAS-Nummer: 1338-43-8
EINECS: 215-665-4