L(+)-Ascorbinsäure
Lieferant: CAESAR & LORENTZ GMBH
Synonyme: L-ThreoascorbinsäureAcidum ascorbicumVitamin C
CSLO2006-5KGEA 0 EUR
CSLO2006-5KG CSLO2006-250G CSLO2006-1KG
L(+)-Ascorbinsäure
L(+)-Ascorbinsäure
Formel: C₆H₈O₆
Molecular Weight: 176,13 g/mol
Siedepunkt: 553 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 190…192 °C
Dichte: 1,694 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064328
CAS-Nummer: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
REACH: exempt
Merck Index: 13,00837
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/10/16009810.jpg https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/91/16640591.jpg