Pentacen, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

SIAL684848-1GEA 584 EUR
SIAL684848-1G
Pentacen, Sigma-Aldrich®
Pentacen
Formel: C₂₂H₁₄
Molecular Weight: 278,35 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C
Dichte: 1,3 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003710
CAS-Nummer: 135-48-8
EINECS: 205-193-7
Merck Index: 12,07240

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR