Pentacen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALP1802-100MGEA 232 EUR
SIALP1802-100MG SIALP1802-5G SIALP1802-1G
Pentacen, Sigma-Aldrich®
Pentacen
Formel: C₂₂H₁₄
Molecular Weight: 278,35 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C
Dichte: 1,3 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003710
CAS-Nummer: 135-48-8
EINECS: 205-193-7
Merck Index: 12,07240