Adenin
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: 6-AminopurinPurin-6-amin9H-Purin-6-aminVitamin B4
MOLEM84081419EA 0 EUR
MOLEM84081419
Adenin
Adenin
Formel: C₅H₅N₅
Molecular Weight: 135,13 g/mol
Dichte: 0,99741 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041790
CAS-Nummer: 73-24-5
EINECS: 200-796-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00152