9-Methyladenin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
6-Amino-9-methylpurin
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL547328-250MGEA
91.5
EUR
SIAL547328-250MG
9-Methyladenin, Sigma-Aldrich®
9-Methyladenin
Formel:
C₆H₇N₅ Molecular Weight: 149,16 g/mol Schmelzpunkt: 302…304 °C Dichte: 1,508 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00047232 CAS-Nummer: 700-00-5 |