Koffein
Lieferant: UPSTATE TECHNOLOGY
Achtung
Synonyme: Methyltheobromin7-Methyltheobromin1,3,7-Trimethyl-2,6(1H,3H)-purindionCoffeinThein2,6-Dihydroxy-1,3,7-trimethylpurin3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purin-2,6-dion1,3,7-Trimethyl-3,7-dihydro-2H-purin-2,6-dion1,3,7-TrimethylxanthinTeeinGuaranin1,3,7-Trimethyl-1H,3H-purin-2,6-dion1,3,7-Trimethyl-3,7-dihydro-1H-purin-2,6-dion
UPST19-156EA 0 EUR
UPST19-156
Koffein
Koffein
Formel: C₈H₁₀N₄O₂
Molecular Weight: 194,19 g/mol
Schmelzpunkt: 235…239 °C
Dichte: 1,23 g/cm³ (19 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005758
CAS-Nummer: 58-08-2
EINECS: 200-362-1
Merck Index: 13,01636
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/46/2297946.jpg